Imprimer
Hexan-1-ol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Hexyl alcohol, Pentyl carbinol, 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxy hexane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
73117-1ML-F 73117-5ML-F
73117-1ML-FEA 41 EUR
73117-1ML-F 73117-5ML-F
Hexan-1-ol, Supelco®
1-Hexanol
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
MW: 102.18 g/mol
Point d'ébullition: 156
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0.8322 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002982
Numéro CAS: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
ONU: 2282
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9a15f0959119b7e449fd57687c3f3cf2890a84b&vid=96c7847e728be9b01d5cb6e0f5d3f11c2e4b6bc1&prid=web&clid=SAPDAM