Imprimer
1-Dodécanol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Undecyl carbinol, 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxy dodecane, Lauryl alcohol, Dodecyl Alcohol
155450010 155455000 155450100 155450050
ACRO155450010EA 80.3 EUR
ACRO155450010 ACRO155455000 ACRO155450100 ACRO155450050
1-Dodécanol 98%
1-Dodécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
MW: 186.34 g/mol
Point d'ébullition: 258…265 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 22…27 °C
Densité: 0.835 g/cm³
Point d'éclair: 119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004753
Numéro CAS: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03439
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Liquid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure