1-Décanol 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1-Hydroxy decane, 1-Decyl alcohol, Capric alcohol, Decan-1-ol, Nonyl carbinol, Decyl alcohol
165760010
165760025
165760100
ACRO165760010EA
59
EUR
ACRO165760010
ACRO165760025
ACRO165760100
1-Décanol 98+%
1-Décanol
Formule:
H₃C(CH₂)₈CH₂OH Point d'ébullition: 220…240 °C (760 mmHg) Point de fusion: 6 °C Densité: 0.829 g/cm³ Point d'éclair: 82 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004747 Numéro CAS: 112-30-1 EINECS: 203-956-9 ADR: 9,III Merck Index: 13,02875 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤3 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |