Imprimer
Butanol-1
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: 1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
7724.1 7724.2 7724.3
ROTH7724.1EA 0 EUR
ROTH7724.1 ROTH7724.2 ROTH7724.3
Butanol-1
Butanol-1
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Point d'ébullition: 117.6
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002964
Numéro CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
ONU: 1120
ADR: 3 III
ATTEINDRE: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM