Imprimer
Butanol-1, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO analysis_for, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
MQ300
1.01990.1000 1.01990.2500
1.01990.1000EA 43.92 EUR
1.01990.1000 1.01990.2500
Butanol-1, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO analysis_for, Supelco®
Butanol-1
Les solvants EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour des applications réglementées et hautement exigeantes. EMSURE® fournit les meilleures spécifications de produit dans le monde entier. Nous déclarons que notre gamme EMSURE® est conforme à l'ACS, avec la partie réactif de la Pharmacopée européenne (Reag. Ph. Eur.) et aussi avec les normes ISO.
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Point d'ébullition: 117.6
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002964
Numéro CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
ONU: 1120
ADR: 3 III
ATTEINDRE: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 77 g/l (20 °C)
Melting Point -89 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 6.7 hPa (20 °C)
Flash Point 34 °C
Refractive Index 1.3993 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 11.3 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (70 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 340 °C
Evaporation number 33