Imprimer
Formaldéhyde-diméthylacétal pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.06017.1000 8.06017.2500
8.06017.1000EA 43.2 EUR
8.06017.1000 8.06017.2500
Formaldéhyde-diméthylacétal pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Formaldéhyde-diméthylacétal
Formule: CH₂(OCH₃)₂
Point d'ébullition: 42 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –105 °C
Densité: 0,821 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008495
Numéro CAS: 109-87-5
EINECS: 203-714-2
ONU: 1234
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06093
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7dc068e2803e769f0f748f5152cbff2cbfe69fc&vid=eae965f4719d855b0e2585391d097f07b53b9067&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -105 °C
Molar Mass 76.11 g/mol
Boiling Point 42.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 440 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.3541 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 17.6 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 235 °C