Imprimer
Formaldéhyde-diméthylacétal 99.5+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
115560010 115560025 115560250
ACRO115560010EA 67.7 EUR
ACRO115560010 ACRO115560025 ACRO115560250
Formaldéhyde-diméthylacétal 99.5+%
Formaldéhyde-diméthylacétal
Formule: CH₂(OCH₃)₂
Point d'ébullition: 41…42 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –105 °C
Densité: 0,86 g/cm³
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008495
Numéro CAS: 109-87-5
EINECS: 203-714-2
ONU: 1234
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06093
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7dc068e2803e769f0f748f5152cbff2cbfe69fc&vid=eae965f4719d855b0e2585391d097f07b53b9067&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3525 to 1.3545 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
GC ≥99.50 %