Imprimer
Éther diéthylique, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
Stabilization: stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol 5 - 10 ppm
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ500
1.00926.1000 1.00926.6025
1.00926.1000EA 132 EUR
1.00926.1000 1.00926.6025
Éther diéthylique, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, SAFC®
Ether diéthylique
Formule: (CH₃CH₂)₂O
Point d'ébullition: 35 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
ONU: 1155
ADR: 3,I
ATTEINDRE: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) ≥ 99.5 %
Identity (IR) conforms
Acidic substances conforms
Density (d 20 °C/20 °C) 0.714 - 0.716
Boiling point (lower value) ≥ 34.0 °C
Boiling point (upper value) ≤ 35.0 °C
Foreign odor conforms
Aldehydes conforms
Peroxides conforms
Residual solvents (ICH Q3C) excluded by production process
Evaporation residue ≤ 20 mg/l
Water ≤ 0.20 %
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities).
Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Stabilized with 5 - 10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Conforms to Ph Eur, BP