Ether diéthylique stabilisé, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
|
Danger
|
8401.1000EA
73
EUR
8401.1000
8401.5000
Ether diéthylique stabilisé, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Ether diéthylique
Formule:
(CH₃CH₂)₂O Point d'ébullition: 35 °C (1013 hPa) Point de fusion: –123 °C Densité: 0.7135 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: –40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011646 Numéro CAS: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 ONU: 1155 ADR: 3,I ATTEINDRE: 01-2119535785-29 Merck Index: 12,03852 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) | min. 99.5 % |
Alcohol (C2H5OH) | max. 0.01 % |
Carbonyl Compounds (as HCHO) | max. 0.001 % |
Color (APHA) | max. 10 |
Density (g/ml) at 20°C | 0.712 - 0.714 |
Foreign Odor | passes test |
Peroxide (as H2O2) | max. 3 ppm |
Residue after Evaporation | max. 0.001 % |
Substances Darkened by H2SO4 | passes test |
Water (H2O) | max. 0.01 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Aluminium (Al) | max. 0.5 |
Boron (B) | max. 0.02 |
Barium (Ba) | max. 0.1 |
Calcium (Ca) | max. 0.5 |
Cadmium (Cd) | max. 0.05 |
Cobalt (Co) | max. 0.02 |
Chromium (Cr) | max. 0.02 |
Copper (Cu) | max. 0.02 |
Iron (Fe) | max. 0.1 |
Magnesium (Mg) | max. 0.1 |
Manganese (Mn) | max. 0.02 |
Nickel (Ni) | max. 0.02 |
Lead (Pb) | max. 0.1 |
Tin (Sn) | max. 0.1 |
Zinc (Zn) | max. 0.1 |