Imprimer
Ether diéthylique 99+% stabilisé pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Stabilization: stabilisé avec ethanol
410050010 410055000
ACRO410050010EA 83.6 EUR
ACRO410050010 ACRO410055000
Ether diéthylique 99+% stabilisé pour la spectroscopie
Ether diéthylique
Formule: (CH₃CH₂)₂O
Point d'ébullition: 34,6 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –116 °C
Densité: 0,714 g/cm³
Point d'éclair: –45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
ONU: 1155
ADR: 3,I
ATTEINDRE: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
GC ≥99.0 % (Excluding stabilizer)
UV at 400 nm A: ≤0.004
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 1 % w/w Ethanol
Peroxides ≤5 ppm (as H2O2)