Ether diéthylique, extra sec sur tamis moléculaire 99.5% stabilisé, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Stabilization:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
364331000
364335000
364330010
364330025
364331000.EA
30.9
EUR
364331000.
364335000.
364330010.
364330025.
Ether diéthylique, extra sec sur tamis moléculaire 99.5% stabilisé, AcroSeal®
Ether diéthylique
Formule:
(CH₃CH₂)₂O Point d'ébullition: 34.6 °C (760 mmHg) Point de fusion: –116 °C Densité: 0.714 g/cm³ Point d'éclair: –45 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011646 Numéro CAS: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 ONU: 1155 ADR: 3,I ATTEINDRE: 01-2119535785-29 Merck Index: 12,03852 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | clear colorless liquid |
GC | ≥99.4% |
Water | ≤0.005% (Coulometric) |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |
Peroxides | ≤0.002 % (as H2O2) |