Nitrométhane 96% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
424015000
424010010
424010025
ACRO424015000EA
88.7
EUR
ACRO424015000
ACRO424010010
ACRO424010025
Nitrométhane 96% ACS
Nitrométhane
Formule:
CH₃NO₂ Point d'ébullition: 101,2 °C (1013 hPa) Point de fusion: –29 °C Densité: 1,12 g/cm³ Point d'éclair: 35 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007400 Numéro CAS: 75-52-5 EINECS: 200-876-6 ONU: 1261 ADR: 3,II Merck Index: 13,06644 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3805 to 1.3825 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
GC | ≥95 % |
Color scale | ≤10 APHA |