Imprimer
Isopropylamine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Aminopropane
148920010 148920025 148920250 148920100
ACRO148920010EA 47.5 EUR
ACRO148920010 ACRO148920025 ACRO148920250 ACRO148920100
Isopropylamine 99%
Isopropylamine
Formule: C₃H₉N
MW: 59.11 g/mol
Point d'ébullition: 33…34 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –101 °C
Densité: 0.69 g/cm³
Point d'éclair: –37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008082
Numéro CAS: 75-31-0
EINECS: 200-860-9
ONU: 1221
ADR: 3 I
Merck Index: 13,05229
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3725 to 1.3755 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA