Propylamine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
1-Propylamine, 1-Aminopropane
A11606.0F
A11606.AP
A11606.0FEA
114
EUR
A11606.0F
A11606.AP
Propylamine 98%
Propylamine
Purity: 98%
CAS No.: 107-10-8
Molecular Formula: CH3CH2CH2NH2
Formula Weight: 59.11
Flash Point: -12°(10°F)
Refractive Index: 1.389
Odour: Amine-like
pH: 12.6
Melting Point: -83°
Boiling Point: 48-49°
Beilstein Reference: 1098243
Merck Reference: 14,7843
UN No.: 1277
MDL No.: MFCD00008205
Formule:
H₃CCH₂CH₂NH₂ MW: 59.11 g/mol Point d'ébullition: 48…49 °C Point de fusion: –83 °C Densité: 0.719 Point d'éclair: –12 °C (10 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008205 Numéro CAS: 107-10-8 EINECS: 203-462-3 ONU: 1277 ADR: 3 II Merck Index: 12,08028 |