Imprimer
Propylamine 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Propylamine, 1-Aminopropane
220610010 220610500 220615000 220610025
ACRO220610010EA 64 EUR
ACRO220610010 ACRO220610500 ACRO220615000 ACRO220610025
Propylamine 99+%, très pur
Propylamine
Formule: H₃CCH₂CH₂NH₂
Point d'ébullition: 48 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.719 g/cm³
Point d'éclair: –30 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008205
Numéro CAS: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
ONU: 1277
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08028
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA