Octadécylamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Octadecan-1-amine, 1-Octadecylamine, Stearylamine, 1-Aminooctadecane
L15458.14
L15458.22
L15458.14EA
66.2
EUR
L15458.14
L15458.22
Octadécylamine 97%
Octadécylamine
Purity: 97%
CAS No.: 124-30-1
Molecular Formula: C18H39N
Formula Weight: 269.52
Flash Point: 148°(298°F)
Melting Point: 53-55°
Boiling Point: 180-183°/5mm
Beilstein Reference: 636111
MDL No.: MFCD00008159
Formule:
H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂ Point d'ébullition: 180…183 °C (5 mmHg) Point de fusion: 53…55 °C Densité: 0.862 Point d'éclair: 148 °C (298 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008159 Numéro CAS: 124-30-1 EINECS: 204-695-3 ONU: 3077 ADR: 9,III |