Imprimer
Octadécylamine 90% tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Octadecan-1-amine, 1-Octadecylamine, Stearylamine, 1-Aminooctadecane
129320010 129325000 129320050
ACRO129320010EA 105 EUR
ACRO129320010 ACRO129325000 ACRO129320050
Octadécylamine 90% tech.
Octadécylamine
Formule: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
Point d'ébullition: 232 °C (32 mmHg)
Point de fusion: 50…60 °C
Densité: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008159
Numéro CAS: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Pastilles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 60 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥88 %
Titration with HCl ≥2 % (sec.+ tert.amine MW 521)
Iodine value ≤4 g I/100 g
Amine number 204 to 211 mg KOH/g (Total)