Hexylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
1-Hexylamine, 1-Aminohexane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.04326.0100
8.04326.0500
8.04326.0100EA
40.8
EUR
8.04326.0100
8.04326.0500
Hexylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Hexylamine
Formule:
H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂ MW: 101.19 g/mol Point d'ébullition: 131 Point de fusion: –19 °C Densité: 0.766 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 27 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008240 Numéro CAS: 111-26-2 EINECS: 203-851-8 ONU: 2734 ADR: 8 (3) I |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 14 g/l (20 °C) |
Melting Point | -19 °C |
Molar Mass | 101.19 g/mol |
Boiling Point | 130 - 132 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 10.6 hPa (20 °C) |
Flash Point | 27 °C |
Refractive Index | 1.418 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.1 - 9.3 %(V) |
Density | 0.76 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.6 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 270 °C |
Viscosity kinematic | 1.07 mm2/s (23 °C) |
Synonyms | 1-Aminohexane |