Hexylamine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
1-Hexylamine, 1-Aminohexane
204720050
204725000
204721000
204720010
ACRO204720050EA
25.2
EUR
ACRO204720050
ACRO204725000
ACRO204721000
ACRO204720010
Hexylamine 99%
Hexylamine
Formule:
H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂ MW: 101.19 g/mol Point d'ébullition: 131 Point de fusion: –19 °C Densité: 0.75 g/cm³ Point d'éclair: 27 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008240 Numéro CAS: 111-26-2 EINECS: 203-851-8 ONU: 2734 ADR: 8 I |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4165 to 1.4195 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |