Imprimer
Hexadécylamine tech. 90% remainder mainly 1-octadecylamine, grade Technique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Hexadecylamine, n-Hexadecylamine, 1-Aminohexadecane
B22459.0B B22459.14 B22459.30
B22459.0BEA 98 EUR
B22459.0B B22459.14 B22459.30
Hexadécylamine tech. 90% remainder mainly 1-octadecylamine, grade Technique
Hexadécylamine
Purity: 90%
CAS No.: 143-27-1
Molecular Formula: CH3(CH2)15NH2
Formula Weight: 241.46
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4496
Melting Point: 42-47°
Boiling Point: 144°/2mm
Beilstein Reference: 1634065
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00008158
Formule: H₃C(CH₂)₁₄CH₂NH₂
Point d'ébullition: 144 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 42…47 °C
Densité: 0.813
Point d'éclair: 140 °C (284 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008158
Numéro CAS: 143-27-1
EINECS: 205-596-8
ONU: 3259
ADR: 8,III