Pentyle isocyanate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
1-Pentyl isocyanate
314320050
314320010
ACRO314320050EA
113
EUR
ACRO314320050
ACRO314320010
Pentyle isocyanate 98%
Pentyle isocyanate
Formule:
C₆H₁₁NO Point d'ébullition: 136…137 °C Densité: 0.87 g/cm³ Point d'éclair: 32 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00144846 Numéro CAS: 3954-13-0 ONU: 3080 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |