Isocyanate de dodécyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 4202-38-4
Molecular Formula: CH3(CH2)11NCO
Formula Weight: 211.35
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 134°(273°F)
Refractive Index: 1.4410
Odour: Irritating
Boiling Point: 157-161°/21mm
Beilstein Reference: 1774823
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00041744
Formule:
C₁₃H₂₅NO Point d'ébullition: 157…161 °C (21 mmHg) Densité: 0,877 Point d'éclair: 134 °C (273 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00041744 Numéro CAS: 4202-38-4 EINECS: 224-111-0 ONU: 2206 ADR: 6.1,III |