Imprimer
Iodométhane stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Methyl iodide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.06064.0050 8.06064.1000
8.06064.0050EA 0 EUR
8.06064.0050 8.06064.1000
Iodométhane stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Iodométhane
Formule: CH₃I
MW: 141.94 g/mol
Point d'ébullition: 42.4
Point de fusion: –66 °C
Densité: 2.279 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001073
Numéro CAS: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
ONU: 2644
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,06161