Diiodométhane 99+% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Methylene iodide
Stabilization:
stabilised with silver wire
169831000
169835000
169830250
169830025
ACRO169831000EA
104
EUR
ACRO169831000
ACRO169835000
ACRO169830250
ACRO169830025
Diiodométhane 99+% stabilisé
Diiodométhane
Formule:
CH₂I₂ Point d'ébullition: 181 °C (760 mmHg) Point de fusion: 6 °C Densité: 3.32 g/cm³ Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001079 Numéro CAS: 75-11-6 EINECS: 200-841-5 ONU: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06143 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) | Clear colorless to yellow to red to orange-brown |
Appearance (Form) | Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥99.0 % |
Stabilizer | Silver |