Imprimer
2,2,2-Trifluoroéthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Trifluoro Ethanol, TFE
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08259.0100 8.08259.0250 8.08259.1000
MERC8.08259.0100EA 83.7 EUR
MERC8.08259.0100 MERC8.08259.0250 MERC8.08259.1000
2,2,2-Trifluoroéthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluoroéthanol
Formule: C₂H₃F₃O
Point d'ébullition: 74.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –43.5 °C
Densité: 1.39 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004672
Numéro CAS: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
ONU: 1992
ADR: 3 (6.1),III