2,2,2-Trifluoroéthanol 99.5% pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Trifluoro Ethanol, TFE
L16898.22
L16898.06
L16898.14
L16898.22EA
88.5
EUR
L16898.22
L16898.06
L16898.14
2,2,2-Trifluoroéthanol 99.5% pour spectroscopie RMN
2,2,2-Trifluoroéthanol
Purity: 99.5%
CAS No.: 75-89-8
Molecular Formula: C2H3F3O
Formula Weight: 100.04
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.2900
Melting Point: -44°
Boiling Point: 74-75°
Beilstein Reference: 1733203
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00004672
Formule:
C₂H₃F₃O Point d'ébullition: 74…75 °C Point de fusion: –44 °C Densité: 1.391 Point d'éclair: 29 °C (84 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004672 Numéro CAS: 75-89-8 EINECS: 200-913-6 ONU: 1992 ADR: 3,III |