Imprimer
2,2,2-Trifluoroéthanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Trifluoro Ethanol, TFE
A10788.18 A10788.0B A10788.22 A10788.36
A10788.18EA 46 EUR
A10788.18 A10788.0B A10788.22 A10788.36
2,2,2-Trifluoroéthanol ≥99%
2,2,2-Trifluoroéthanol
Purity: 99+%
CAS No.: 75-89-8
Molecular Formula: C2H3F3O
Formula Weight: 100.04
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.2900
Melting Point: -44°
Boiling Point: 74-75°
Beilstein Reference: 1733203
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00004672
Formule: C₂H₃F₃O
Point d'ébullition: 74…75 °C
Point de fusion: –44 °C
Densité: 1.391
Point d'éclair: 29 °C (84 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004672
Numéro CAS: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
ONU: 1992
ADR: 3,III