Imprimer
Nonafluoro-4-iodobutane ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A16671.06 A16671.14 A16671.22
A16671.06EA 34.5 EUR
A16671.06 A16671.14 A16671.22
Nonafluoro-4-iodobutane ≥97%
Nonafluoro-4-iodobutane
Purity: 97%
CAS No.: 423-39-2
Molecular Formula: CF3(CF2)3I
Formula Weight: 345.93
Refractive Index: 1.3290
Odour: Pungent
Boiling Point: 67°
Beilstein Reference: 1777546
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00001062
Formule: C₄F₉I
Point d'ébullition: 67 °C
Point de fusion: –89 °C to –87 °C
Densité: 2,010
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001062
Numéro CAS: 423-39-2
EINECS: 207-025-8
ONU: 3082
ADR: 9,III