Imprimer
Acide trifluoroacétique ≥99.5% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
44630.AP 44630.AY
44630.APEA 516 EUR
44630.AP 44630.AY
Acide trifluoroacétique ≥99.5% pour HPLC
Acide trifluoroacétique
Purity: 99.5+%
CAS No.: 76-05-1
Molecular Formula: CF3CO2H
Formula Weight: 114.02
Physical Form: Liquid
Density: 1.480
Refractive Index: 1.2840
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Pungent
Melting Point: -15°
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 742035
Merck Reference: 14,9681
UN No.: 2699
MDL No.: MFCD00004169
Formule: CF₃COOH
Point d'ébullition: 72…73 °C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,480
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
ONU: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 14,9681
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM