Imprimer
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacétylacétone 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
218530050 218530250 218531000
ACRO218530050EA 58.5 EUR
ACRO218530050 ACRO218530250 ACRO218531000
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacétylacétone 99%
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacétylacétone
Formule: C₅H₂F₆O₂
Point d'ébullition: 70…71 °C (760 mmHg)
Densité: 1,47 g/cm³
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000426
Numéro CAS: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %