Imprimer
8-Chloro-1-octanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H28417.AC H28417.AA
H28417.ACEA 141 EUR
H28417.AC H28417.AA
8-Chloro-1-octanol ≥98%
8-Chloro-1-octanol
Purity: 98%
CAS No.: 23144-52-7
Molecular Formula: Cl(CH2)8OH
Formula Weight: 164.67
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.458
Boiling Point: 129-130/11mm
MDL No.: MFCD00040005
Formule: C₈H₁₇ClO
Point d'ébullition: 129…130 °C (11 mmHg)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 0,976
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040005
Numéro CAS: 23144-52-7
EINECS: 245-451-6