Imprimer
6-Chloro-1-hexanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chlorohexan-1-ol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol
A14582.14 A14582.22 A14582.36
A14582.14EA 64.6 EUR
A14582.14 A14582.22 A14582.36
6-Chloro-1-hexanol ≥97%
6-Chloro-1-hexanol
Purity: 97%
CAS No.: 2009-83-8
Molecular Formula: Cl(CH2)6OH
Formula Weight: 136.62
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4560
Boiling Point: 109-111°/14mm
Beilstein Reference: 1697307
MDL No.: MFCD00002984
Formule: C₆H₁₃ClO
Point d'ébullition: 109…111 °C (14 mmHg)
Densité: 1.027
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002984
Numéro CAS: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2