Imprimer
5-Chloro-1-pentanol 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 5-Chloropentan-1-ol
L12088.09 L12088.18
L12088.09EA 99.1 EUR
L12088.09 L12088.18
5-Chloro-1-pentanol 95%
5-Chloro-1-pentanol
Purity: 95%
CAS No.: 5259-98-3
Molecular Formula: Cl(CH2)5OH
Formula Weight: 122.60
Refractive Index: 1.4540
Boiling Point: 102-103°/8mm
MDL No.: MFCD00039556
Formule: C₅H₁₁ClO
MW: 122.59 g/mol
Point d'ébullition: 102…103 °C (8 mmHg)
Densité: 1.060
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039556
Numéro CAS: 5259-98-3
EINECS: 226-067-8