Imprimer
4-Chloro-1-butanol 85% balance THF and HCl
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chlorobutan-1-ol
356310100 356311000 356315000
ACRO356310100EA 34.2 EUR
ACRO356310100 ACRO356311000 ACRO356315000
4-Chloro-1-butanol 85% balance THF and HCl
4-Chloro-1-butanol
Formule: C₄H₉ClO
MW: 108.57 g/mol
Point d'ébullition: 58…60 °C (3 mmHg)
Densité: 1.089 g/cm³
Point d'éclair: 36 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002967
Numéro CAS: 928-51-8
EINECS: 213-175-5
ONU: 2924
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %