Imprimer
Chloro-2 éthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00945.0100 8.00945.0500 8.00945.1000
8.00945.0100EA 40.6 EUR
8.00945.0100 8.00945.0500 8.00945.1000
Chloro-2 éthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chloro-2 éthanol
Formule: C₂H₅ClO
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –67.5 °C
Densité: 1.204 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002829
Numéro CAS: 107-07-3
EINECS: 203-459-7
ONU: 1135
ADR: 6.1 (3),I
Merck Index: 13,03827
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc57bebe2a8f53f764f04b461381ad42f6a6ca25&vid=3ad06d572c9bb20f43b1ca3475a16af59ab03b0b&prid=web&clid=SAPDAM