2,2,2-Trichloroéthanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2,2,2-Trichloroethan-1-ol
L08163.22
L08163.36
L08163.06
L08163.14
L08163.22EA
50.8
EUR
L08163.22
L08163.36
L08163.06
L08163.14
2,2,2-Trichloroéthanol ≥99%
2,2,2-Trichloroéthanol
Purity: 99%
CAS No.: 115-20-8
Molecular Formula: Cl3CCH2OH
Formula Weight: 149.40
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.4895
Melting Point: 17-18°
Boiling Point: 151-153°
Beilstein Reference: 1697495
Merck Reference: 14,9638
MDL No.: MFCD00004677
Formule:
C₂H₃Cl₃O Point d'ébullition: 151…153 °C Point de fusion: 17…18 °C Densité: 1.560 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004677 Numéro CAS: 115-20-8 EINECS: 204-071-0 ONU: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,9638 |