Imprimer
1,3-Dichloro-2-propanol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
180180010 180182500
ACRO180180010EA 109 EUR
ACRO180180010 ACRO180182500
1,3-Dichloro-2-propanol 99%
1,3-Dichloro-2-propanol
Formule: ClH₂CCHOHCH₂Cl
Point d'ébullition: 174 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1.351 g/cm³
Point d'éclair: 74 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000951
Numéro CAS: 96-23-1
EINECS: 202-491-9
ONU: 2750
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03100
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Acidity (HCl) ≤0.1 %