Imprimer
2-(2-Chloroéthoxy)éthanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A13074.18 A13074.0B A13074.30
A13074.18EA 45.9 EUR
A13074.18 A13074.0B A13074.30
2-(2-Chloroéthoxy)éthanol ≥99%
2-(2-Chloroéthoxy)éthanol
Purity: 99%
CAS No.: 628-89-7
Molecular Formula: C4H9ClO2
Formula Weight: 124.57
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4535
Boiling Point: 185°
Beilstein Reference: 506015
MDL No.: MFCD00002870
Formule: C₄H₉ClO₂
MW: 124.57 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C
Densité: 1.180
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002870
Numéro CAS: 628-89-7
EINECS: 211-059-9
ONU: 3334
ADR: 9