Imprimer
Acide trichloroacétique cristallisable Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: TCA
20741.290EA 215 EUR
20741.290 20741.461
Acide trichloroacétique cristallisable Ph. Eur.
Acide trichloroacétique (cristallisable)
Formule: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Point d'ébullition: 196
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 113 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004177
Numéro CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
ONU: 1839
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Appearance of solution Passes test
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Passes test