Imprimer
Acide trichloroacétique (cristallisable) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22342.0250 8.22342.1000
8.22342.0250EA 51.7 EUR
8.22342.0250 8.22342.1000
Acide trichloroacétique (cristallisable) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide trichloroacétique (cristallisable)
Formule: Cl₃CCOOH
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 113 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004177
Numéro CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
ONU: 1839
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM