Imprimer
Acide trichloroacétique (cristallisable), EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: TCA
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.00807.0100 1.00807.0250 1.00807.1000
1.00807.0100EA 70 EUR
1.00807.0100 1.00807.0250 1.00807.1000
Acide trichloroacétique (cristallisable), EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®
Acide trichloroacétique (cristallisable)
Formule: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Point d'ébullition: 196
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 113 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004177
Numéro CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
ONU: 1839
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1600 g/l (20 °C)
Melting Point 54 - 56 °C
Molar Mass 163.38 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Boiling Point 197 °C
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Density 1.63 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 711 °C