5-Chloro-2-pentanone 90%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
5-Chloropentan-2-one
388291000
388290250
ACRO388291000EA
136
EUR
ACRO388291000
ACRO388290250
5-Chloro-2-pentanone 90%
5-Chloro-2-pentanone
Formule:
C₅H₉ClO Point d'ébullition: 172…175 °C (760 mmHg) Point de fusion: –48 °C Densité: 1.053 g/cm³ Point d'éclair: 35 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001008 Numéro CAS: 5891-21-4 EINECS: 227-565-8 ONU: 1224 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Brown to black Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88 % |