Imprimer
1,3-Dichloroacétone 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
173630250 173630500 173632500
ACRO173630250EA 41.4 EUR
ACRO173630250 ACRO173630500 ACRO173632500
1,3-Dichloroacétone 99%
1,3-Dichloroacétone
Formule: ClH₂CC(O)CH₂Cl
MW: 126.97 g/mol
Point d'ébullition: 173
Point de fusion: 38…42 °C
Densité: 1.383 g/cm³
Point d'éclair: 89 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000937
Numéro CAS: 534-07-6
EINECS: 208-585-6
ONU: 2649
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03077
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥98.5 %