Chloroforme ≥99.5% pour spectrophotométrie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 99.5+%
CAS No.: 67-66-3
Molecular Formula: CHCl3
Formula Weight: 119.38
Physical Form: Liquid
Density: 1.492
Refractive Index: 1.4460
Odour: Characteristic
Melting Point: -63°
Boiling Point: 60.5-61.5°
Beilstein Reference: 1731042
Merck Reference: 14,2141
UN No.: 1888
MDL No.: MFCD00000826
Formule:
CHCl₃ Point d'ébullition: 60.5…61.5 °C Point de fusion: –63 °C Densité: 1.492 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000826 Numéro CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 ONU: 1888 ADR: 6.1,III ATTEINDRE: 05-2114614906-45 Merck Index: 14,2141 |