Imprimer
Chloroforme 99.9% Stabilised, ECD tested Residual, Pest_Residual residue_0.0005
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilization: Amylen
326670010 326670025 326670100
ACRO326670010EA 68.5 EUR
ACRO326670010 ACRO326670025 ACRO326670100
Chloroforme 99.9% Stabilised, ECD tested Residual, Pest_Residual residue_0.0005
Chloroforme
Formule: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Point d'ébullition: 61 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.48 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1 III
ATTEINDRE: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.0035 to 0.005 %w/w Amylene
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (HCl) ≤0.001 %