Imprimer
Dichlorométhane 99.5% stabilisé ACS pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Stabilization: Stabilisé avec de l'Amylène
406935000 406930025
ACRO406935000EA 57.5 EUR
ACRO406935000 ACRO406930025
Dichlorométhane 99.5% stabilisé ACS pour la spectroscopie
Dichlorométhane
Formule: CH₂Cl₂
Point d'ébullition: 39…40 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –97 °C
Densité: 1,325 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 50 to 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %
Free halogens Passes test
Titrable acid ≤0.0003 meq/g