Imprimer
2-Chlorobutane 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
108830010 108832500
ACRO108830010EA 97.9 EUR
ACRO108830010 ACRO108832500
2-Chlorobutane 99+%
2-Chlorobutane
Formule: C₄H₉Cl
Point d'ébullition: 68 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –140 °C
Densité: 0.87 g/cm³
Point d'éclair: –15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000871
Numéro CAS: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
ONU: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01560
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %