Imprimer
1-Chlorohexane ≥96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B22379.18 B22379.30
B22379.18EA 29.9 EUR
B22379.18 B22379.30
1-Chlorohexane ≥96%
1-Chlorohexane
Purity: 96%
CAS No.: 544-10-5
Molecular Formula: C6H13Cl
Formula Weight: 120.62
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.4199
Melting Point: -94°
Boiling Point: 132-134°
Beilstein Reference: 1731289
Merck Reference: 14,2144
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001018
Formule: C₆H₁₃Cl
Point d'ébullition: 132…134 °C
Point de fusion: –94 °C
Densité: 0,878
Point d'éclair: 26 °C (78 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001018
Numéro CAS: 544-10-5
EINECS: 208-859-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,2144