Imprimer
1,5-Dichloropentane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A12433.14 A12433.22 A12433.36
A12433.14EA 40.4 EUR
A12433.14 A12433.22 A12433.36
1,5-Dichloropentane ≥98%
1,5-Dichloropentane
Purity: 98%
CAS No.: 628-76-2
Molecular Formula: C5H10Cl2
Formula Weight: 141.04
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.4570
Melting Point: -72°
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 1732340
UN No.: 1152
MDL No.: MFCD00001017
Formule: ClH₂C(CH₂)₃CH₂Cl
Point d'ébullition: 182 °C
Point de fusion: –72 °C
Densité: 1,103
Point d'éclair: 26 °C (78 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001017
Numéro CAS: 628-76-2
EINECS: 211-053-6
ONU: 1152
ADR: 3,III