Imprimer
1,4-Dichlorobutane 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
216431000 216435000 216430010
ACRO216431000EA 35.3 EUR
ACRO216431000 ACRO216435000 ACRO216430010
1,4-Dichlorobutane 99%
1,4-Dichlorobutane
Formule: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Point d'ébullition: 161…163 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –38 °C
Densité: 1.16 g/cm³
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001011
Numéro CAS: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %